Mucobromic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 488-11-9
Molecular Formula: C4H2Br2O3
Formula Weight: 257.88
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 1705707
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00063745
Formula:
C₄H₂Br₂O₃ Punto di fusione: 121…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063745 CAS Number: 488-11-9 EINECS: 207-670-5 UN: 3261 ADR: 8,III |