Stampa…
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18884.03 A18884.06
A18884.03EA 56.8 EUR
A18884.03 A18884.06
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 73357-18-3 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 206-208° MDL No.: MFCD00118466
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00118466
CAS Number: 73357-18-3