Stampa…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 56.9 EUR
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Formula: C₁₅H₃₃NO₆
Peso molecolare: 323,43 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (760 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010748
CAS Number: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %