2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 73003-80-2
Molecular Formula: C3H4Br2N2O2
Formula Weight: 259.89
Melting Point: 202-207°
Beilstein Reference: 1770873
Formula:
C₃H₄Br₂N₂O₂ Punto di fusione: 202…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014803 CAS Number: 73003-80-2 EINECS: 277-205-9 |