2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium-2-chloroethanesulphonate hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 15484-44-3
Molecular Formula: Cl(CH2)2SO3Na.xH2O
Formula Weight: 166.56(anhy)
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 5649202
Formula:
C₂H₅ClO₃S·H₂O Peso molecolare: 184.57 g/mol Punto di fusione: ∼ 292 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007531 CAS Number: 15484-44-3 EINECS: 239-508-4 |