Stampa…
DL-Malic acid disodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 85.1 EUR
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Formula: C₄H₄Na₂O₅
MDL Number: MFCD00012466
CAS Number: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol