Tetrabutylammonium acetate 1.0 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10534-59-5
Molecular Formula: C18H39NO2
Formula Weight: 301.51
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 3599376
Formula:
C₁₈H₃₉NO₂ Punto di ebollizione: 100 °C Densità: 0,990 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043208 CAS Number: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |