DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Formula:
C₄H₅NaO₅ Punto di fusione: 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00798569 CAS Number: 57467-17-1 |