Stampa…
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19207.22 L19207.36
L19207.22EA 103 EUR
L19207.22 L19207.36
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene
Ethyl glyoxylate
CAS No.: 924-44-7 Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 110° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00044009
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C
Densità: 1,003
Flash Pt: 7 °C (44 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044009
CAS Number: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1993
ADR: 3,II