Tetraclorometano-[13C] (99% ¹³C )
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
|
Pericolo
|
CILCLM-731-0.1
CILCLM-731-0.5
CIL-CLM-731-1
PROOCILCLM-731-0.1EA
125
EUR
PROOCILCLM-731-0.1
PROOCILCLM-731-0.5
PROOCIL-CLM-731-1
Tetraclorometano-[13C] (99% ¹³C )
Tetraclorometano-[13C]
Formula:
CCl₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
32488-50-9 UN: 1846 ADR: 6.1,II |