Stampa…
2',7'-Dichlorofluorescein, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
191530050 191530250 191531000
ACRO191530050EA 74.6 EUR
ACRO191530050 ACRO191530250 ACRO191531000
2',7'-Dichlorofluorescein, puro
2',7'-Dichlorofluorescein
Formula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Punto di fusione: 280 °C (dec.)
Densità: 0,79 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005047
CAS Number: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Visualizza i codici
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
UV Lambda max 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥2000 (at lambda max.)