Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Formula:
C₁₁H₂₆BrN Punto di fusione: 220…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051873 CAS Number: 2083-68-3 |