Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2082-84-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Formula Weight: 280.30
Melting Point: 243-245°
Beilstein Reference: 3915222
Formula:
C₁₃H₃₀BrN Punto di fusione: 243…245 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041973 CAS Number: 2082-84-0 EINECS: 218-219-7 |