Decyltrimethylammonium bromide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
Formula:
C₁₃H₃₀BrN Peso molecolare: 280.30 g/mol Punto di fusione: 243 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041973 CAS Number: 2082-84-0 EINECS: 218-219-7 |
Appearance | White to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |