Stampa…
2-Phenylethanethiol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
378490100 378490500
ACRO378490100EA 66.2 EUR
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phenylethanethiol 99%
2-Phenylethanethiol
Formula: C₈H₁₀S
Punto di ebollizione: 97…100 °C (12 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004891
CAS Number: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %