Di-tert-butyl malonate ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with potassium carbonate
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 541-16-2
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -6°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 1781766
Merck Reference: 14,3034
MDL No.: MFCD00008810
Formula:
C₁₁H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 65…67 °C (1 mmHg) Punto di fusione: –6 °C Densità: 0,965 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008810 CAS Number: 541-16-2 EINECS: 208-769-6 Merck Index: 14,3034 |