Di-tert-butyl malonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
406620100
406620500
ACRO406620100EA
49.2
EUR
ACRO406620100
ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formula:
C₁₁H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 110…111 °C (22 mmHg) Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,966 g/cm³ Flash Pt: 88 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008810 CAS Number: 541-16-2 EINECS: 208-769-6 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |