Stampa…
tert-Butyl methyl malonate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 63.8 EUR
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butyl methyl malonate 95%
tert-Butyl methyl malonate
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,19 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042856
CAS Number: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %