tert-Butyl ethyl malonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Formula:
C₉H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 98…100 °C (22 mmHg) Densità: 0,994 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009193 CAS Number: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |