Stampa…
tert-Butyl ethyl malonate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
339400010 339400250
ACRO339400010EA 16.5 EUR
ACRO339400010 ACRO339400250
tert-Butyl ethyl malonate 97%
tert-Butyl ethyl malonate
Formula: C₉H₁₆O₄
Peso molecolare: 188,22 g/mol
Punto di ebollizione: 106…110 °C (760 mmHg)
Densità: 1,001 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009193
CAS Number: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure