Stampa…
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19436.03 A19436.06
A19436.03EA 15 EUR
A19436.03 A19436.06
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
2,4,6-Tribromoresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 2437-49-2 Molecular Formula: C6H3Br3O2 Formula Weight: 346.82 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00009717
Formula: C₆H₃Br₃O₂
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009717
CAS Number: 2437-49-2
EINECS: 219-442-2