Stampa…
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxytetrahydrofuran, Oxolan-3-ol
121940050 121940250 121941000
ACRO121940050EA 34.9 EUR
ACRO121940050 ACRO121940250 ACRO121941000
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,1100 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (760 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005374
CAS Number: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %