Stampa…
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
294315000 294310025
ACRO294315000EA 95.4 EUR
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Formula: C₆H₁₈Cl₃N₃
Peso molecolare: 238,5900 g/mol
Punto di fusione: 285…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074887
CAS Number: 58966-93-1
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %