2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 61655-67-2
Molecular Formula: C5H3F3N2
Formula Weight: 148.09
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06797734
Formula:
C₅H₃F₃N₂ Punto di ebollizione: 116…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797734 CAS Number: 61655-67-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |