Stampa…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
B23707.06 B23707.14
B23707.06EA 30.6 EUR
B23707.06 B23707.14
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5424-01-1 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 204-206° dec. Beilstein Reference: 124835
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006141
CAS Number: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7