2-Cyanopyrazine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 19847-12-2
Molecular Formula: C5H3N3
Formula Weight: 105.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 90-93°/15mm
Beilstein Reference: 110008
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00049361
Formula:
C₅H₃N₃ Peso molecolare: 105,10 g/mol Punto di ebollizione: 90…93 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1,174 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049361 CAS Number: 19847-12-2 EINECS: 243-369-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |