Stampa…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 107 EUR
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (15 mmHg)
Densità: 1,103
Flash Pt: 79 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064327
CAS Number: 86087-23-2