Stampa…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
304430050 304430250
ACRO304430050EA 107 EUR
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (15 mmHg)
Densità: 1,298 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064327
CAS Number: 86087-23-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)