Methyltributylammonium chloride ≥75% in soluzione acquosa Aliquat 175
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 56375-79-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3NCH3Cl
Formula Weight: 235.84
Melting Point: -33°
Boiling Point: 84-85°/101mm
Beilstein Reference: 6300212
Formula:
C₁₃H₃₀ClN Punto di ebollizione: 84…85 °C (101 mmHg) Punto di fusione: –33 °C Densità: 0,964 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011847 CAS Number: 56375-79-2 EINECS: 260-135-8 |