Stampa…
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (w/w) in toluene
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 246 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (w/w) in toluene
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
Peso molecolare: 202.16 g/mol
Densità: 1.020
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011631
CAS Number: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,8565