Stampa…
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 128 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Punto di fusione: 106…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006676
CAS Number: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %