Stampa…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22892.06 B22892.14
B22892.06EA 53.1 EUR
B22892.06 B22892.14
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Purity: 95% CAS No.: 114971-52-7 Molecular Formula: C10H16NICl2 Formula Weight: 348.06 Melting Point: ca. 125° Beilstein Reference: 4611949
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso molecolare: 348,06 g/mol
Punto di fusione: ∼, 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075259
CAS Number: 114971-52-7