Stampa…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
268600250 268600050 268601000
ACRO268600250EA 152 EUR
ACRO268600250 ACRO268600050 ACRO268601000
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso molecolare: 348,06 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075259
CAS Number: 114971-52-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %