Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 609-09-6
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.15
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₀O₅ Punto di ebollizione: 208…210 °C Punto di fusione: ∼–70 °C Densità: 1,142 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009121 CAS Number: 609-09-6 EINECS: 210-176-2 Merck Index: 14,5913 |