Stampa…
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114430050 114430250
ACRO114430050EA 44.8 EUR
ACRO114430050 ACRO114430250
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Formula: C₇H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 208…210 °C (760 mmHg)
Densità: 1,142 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009121
CAS Number: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %