Stampa…
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25213.03 B25213.06 B25213.14
B25213.03EA 33.3 EUR
B25213.03 B25213.06 B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1687-64-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5310
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00962292
CAS Number: 1687-64-5