Stampa…
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L15615.03 L15615.06
L15615.03EA 36.5 EUR
L15615.03 L15615.06
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 40691-66-5 Molecular Formula: C15H17N.HCl Formula Weight: 247.77 Melting Point: 250-256° Beilstein Reference: 3709987
Formula: C₁₅H₁₈ClN
Peso molecolare: 247,77 g/mol
Punto di fusione: 250…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008133
CAS Number: 40691-66-5
EINECS: 255-039-8