N-Methylhydroxylammonium chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4229-44-1
Molecular Formula: CH3NHOH.HCl
Formula Weight: 83.52
Melting Point: 80-86°
Beilstein Reference: 3541409
Formula:
CH₆ClNO Punto di fusione: 80…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012597 CAS Number: 4229-44-1 EINECS: 224-181-2 |