Stampa…
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L03482.03 L03482.06
L03482.03EA 47.9 EUR
L03482.03 L03482.06
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Purity: 94% CAS No.: 65232-57-7 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 78-80°/2mm MDL No.: MFCD00017770
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,12 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (2 mmHg)
Densità: 1,264
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017770
CAS Number: 65232-57-7