Diethyl difluoromalonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 680-65-9
Molecular Formula: C7H10F2O4
Formula Weight: 196.15
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 94-95°/23mm
MDL No.: MFCD00221617
Formula:
C₇H₁₀F₂O₄ Punto di ebollizione: 94…95 °C (23 mmHg) Densità: 1,179 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221617 CAS Number: 680-65-9 |