4-Bromophenyl octyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 96693-05-9
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 135-137°/0.5mm
MDL No.: MFCD00043445
Formula:
C₁₄H₂₁BrO Punto di ebollizione: 135…137 °C (0,5 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043445 CAS Number: 96693-05-9 |