3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Methylthio)propionic Acid
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Formula:
C₄H₈O₂S Punto di ebollizione: 244…247 °C Punto di fusione: ∼ 16 °C Densità: 1,16 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059635 CAS Number: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |