Methyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl3-(methylthio)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 13532-18-8
Molecular Formula: C5H10O2S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 72-73°/11mm
Beilstein Reference: 1745077
MDL No.: MFCD00008565
Formula:
C₅H₁₀O₂S Peso molecolare: 134,20 g/mol Punto di ebollizione: 72…73 °C (11 mmHg) Densità: 1,074 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008565 CAS Number: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |