Diethylbenzene (mixture of isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 25340-17-4
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.495
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00792900
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 182…184 °C Densità: 0,87 Flash Pt: 55 °C (131 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792900 CAS Number: 25340-17-4 EINECS: 246-874-9 UN: 2049 ADR: 3,III |