Stampa…
Carminio, laccatura calcio-alluminio di acido carminico alum lake of carminic acid, puro, certificato
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: CI 75470
404140250 404141000
ACRO404140250EA 137 EUR
ACRO404140250 ACRO404141000
Carminio, laccatura calcio-alluminio di acido carminico alum lake of carminic acid, puro, certificato
Carmine
Formula: C₂₂H₂₀O₁₃
Peso molecolare: 492,389 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167028
CAS Number: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Visualizza i codici
Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes