Stampa…
Acido carminico 70-90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
346630010 346630050
ACRO346630010EA 83.5 EUR
ACRO346630010 ACRO346630050
Acido carminico 70-90%
Carminic acid
Formula: C₂₂H₂₀O₁₃
Punto di fusione: 136 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167028
CAS Number: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %