Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03 L07934.06
L07934.03EA 44.4 EUR
L07934.03 L07934.06
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile
Purity: 98% CAS No.: 17362-17-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 166°/8mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016492
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016492
CAS Number: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III