Stampa…
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00648.06 L00648.14
L00648.06EA 30.2 EUR
L00648.06 L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-73-4 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 62-67° Boiling Point: 147-151°/12mm MDL No.: MFCD00002575
Formula: C₈H₆O₃
Punto di ebollizione: 147…151 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 62…67 °C
Densità: 1,38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002575
CAS Number: 611-73-4
EINECS: 210-278-7