2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Formula:
C₆H₅BrOS Punto di ebollizione: 127…130 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 29…33 °C Densità: 1,62 |
MDL Number:
MFCD02677721 CAS Number: 10531-41-6 UN: 3261 ADR: 8,II |