Stampa…
Sodio idrossido-D 40% (w/w) in D₂O per spettroscopia NMR (D₂O 99+ atom%D)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
175470500 175470100
ACRO175470500EA 131 EUR
ACRO175470500 ACRO175470100
Sodio idrossido-D 40% (w/w) in D₂O per spettroscopia NMR (D₂O 99+ atom%D)
Sodio idrossido-D
Formula: NaOD
Densità: 1,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037669
CAS Number: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %